Documentos Principais
BAH134160001
Dial calipers
L 222 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41111700
NACRES:
NB.79
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art H13416-0001
Comprimento
222 mm
Descrição geral
Precision plastic calipers with Metric and English scales with 0.1 mm and 0.001 in. subdivisions. Use the thumb roller for precise measurements. Parallel jaws are 40 mm (1 ½ in.) deep.
  • Non scratching, non-conductive and corrosion resistant
  • Inside and outside jaws and round plastic rod depth gauge allow most measurements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)