Z193194
Metric mini ruler
stainless steel, thickness × W × L 1 mm × 1 cm × 100 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41111700
NACRES:
NB.79
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel
espessura × L × C
1 mm × 1 cm × 100 mm
Descrição geral
Pocket size ruler.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z193194-1EA | 4061833299173 |