Documentos Principais
HS15909
Lab Spatula
Flat end and spoon end, nickel-stainless steel (plated), L 225 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.71
Materiais
nickel-stainless steel (plated)
Comprimento
225 mm
extremidade plana C
50 mm
extremidade da colher C × L
38 × 15
Descrição geral
Transfer, lift, and handle powders and granular materials with this nickel-plated, stainless steel wire glazed spatula. It has a Hayman-type end awith dimensions L 225 mm x W 225 mm.
Características e benefícios
  • Made from nickel-plated, stainless steel wire
  • Hayman-type end
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Lab spoons nickel-stainless steel, L 9 in.
Sigma-Aldrich
Z282774
Lab spoons
Lab spoons stainless steel, L 9 in.
Sigma-Aldrich
Z511447
Lab spoons