Documentos Principais
Z193216
Micro spatulas
one scraper/spoon end, L 6 1/2 in. (165 mm)
Sinônimo(s):
laboratory spoon with scraper, micro spoon, small sample spoon
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Materiais
stainless steel
embalagem
pkg of 2
Comprimento
6 1/2 in. (165 mm)
Descrição geral
Curved, square-cut, sharpened tip (3 mm wide) at one end, with rounded spoon at the other end.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4