Z177911
Scienceware® chemical spoons
L 15 cm
Sinônimo(s):
laboratory spatula, laboratory spoon
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art H36729-0015
Comprimento
15 cm
tamanho da extremidade da colher
0.5 mL , small
2.0 mL , large
Categorias relacionadas
Descrição geral
Double-ended with large-size spoon on one end and small spoon on the other. Solid, rounded connecting shaft.
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z177911-2EA | 4061832262550 |