Documentos Principais
Z511455
Sigma-Aldrich
Lab spoons
stainless steel, L 7 1/2 in.
Sinônimo(s):
dispensing tool
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Materiais
stainless steel
embalagem
pkg of 6 ea
Comprimento
7 1/2 in.
tamanho da extremidade da colher
1 1/4 in. × 9/16 in.
Descrição geral
One spoon end, and one blade (5/16 × 2in.)
propriedades físicas
The grade of the stainless steel used is 320.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Micro spatula L 6 5/8 in., stainless steel, rod diam. 0.09 in.
Z243213
Micro spatula
Micro spatulas Curved at one end with knob at the other end, L 5 1/12 in. (140 mm)
Z193208
Micro spatulas