HS15906
Spatula with Flat End & Spoon End
stainless steel
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.71
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS15906
C × L
150 mm × 3.8 mm
Descrição geral
Spatula transfers, lifts, and handles powders and granular materials.
Características e benefícios
- Made from nickel-plated, stainless steel wire
- Glazed finish with a Hayman-type end (flat and spoon)
- Autoclavable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)