Z513377
Micro spatulas
flat rounded/tapered ends, L 12 in. (305 mm)
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Materiais
nickel-stainless steel
embalagem
pkg of 6 ea
Comprimento
12 in. (305 mm)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nickel stainless spatula with one rounded and one tapered end. Rounded end approximately 5/16 in. (8 mm) wide x 2 in. (51 mm) long. Tapered end approximately 1/4 in. (6 mm) wide x 1 3/4 in. (44 mm) long.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z513377-1PAK | 4061833471203 |