Z513385
Micro spatulas
flat rounded/tapered ends, L 7 in. (178 mm)
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Materiais
nickel-stainless steel
embalagem
pkg of 12 ea
Comprimento
7 in. (178 mm)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nickel stainless spatula one end rounded, one end tapered. Rounded end approximately 5/16 in. (8 mm) wide x 2 in. (51 mm) long. Tapered end approximately 1/4 in. (6 mm) wide x 2 in. (51 mm) long.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z513385-1PAK | 4061833404225 |