Z115282
PTFE-coated spatulas
Tapered to 1/8in., L 7 1/4 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art H36704-0000
Comprimento
7 1/4 in.
Categorias relacionadas
Descrição geral
2 per bag
Description: 4 mm diameter x 184 mm (0.156" x 7 1/4") tapered to .8 mm ( 1/32").
- Polished stainless steel tool with non stick Fluo-Kem® PTFE FEP coating
- Double ended spatula, select blade style combination to match requirements
- FDA compliant for food contact
Description: 4 mm diameter x 184 mm (0.156" x 7 1/4") tapered to .8 mm ( 1/32").
Informações legais
Fluo-kem is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z115282-2EA | 4061832261928 |