Z374415
Scienceware® microscope slide dispenser
Holds approximately 72 slides
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F44562-0000
Dispensador de plástico ABS P × L × A
4 3/8 in. (111 mm) × 4 7/8 in. (124 mm) × 5 in. (140 mm)
Descrição geral
Clean and dust-free. Turning the knob either direction dispenses one slide at a time.
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)