Documentos Principais
Z331686
BRAND® macro pipette controller
blue
Sinônimo(s):
brand pipette, macro pipette controller
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiais
blue
plastic (autoclavable)
silicone (autoclavable)
Características
autoclavable
fabricante/nome comercial
BRAND 26202
volume
0.1-200 mL
Descrição geral
One single macro pipette controller covers the entire range of bulb and graduated pipettes from 0.1 to 200 mL. The conical silicone adapter offers a secure fit for the different diameters. The unit is fully autoclavable at 121°C (2 bar) according to DIN EN 285.
Supplied with a spare hydrophobic membrane filter which protects the system from liquid penetration.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3