P8049
Pipette Pump™ II
blue
Sinônimo(s):
pipette filler, thumb wheel pipette pump
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Produtos recomendados
Materiais
plastic
silicone
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F37911-1002
volume
2 mL
cor
blue
compatibilidade
for use with pipettes up to 2 mL
Descrição geral
For safe and accurate pipetting with one-handed operation. Rotation of the thumb wheel provides precise control of filling or dispensing. Rapid emptying is possible by pressing the plunger or the quick release bar (not available on the 0.2 mL pump). Color coded for easy identification.
Informações legais
Pipette Pump is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)