Documentos Principais
DWK213543804
DURAN® powder funnel with short wide stem
glass funnel(s), funnel capacity (50 mL)
Sinônimo(s):
213543804
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Materiais
glass funnel(s)
embalagem
case of 10 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 213543804
capacidade do funil
(50 mL)
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)