Documentos
P7793
Sigma-Aldrich
PARAFILM® M
roll size 4 in. × 125 ft
Sinônimo(s):
Sealing film, Stretch film
About This Item
Código UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.35
Materiais
film (thermoplastic)
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Parafilm PM996
Parâmetros
-45-+50 °C temp. range
L × C
10 cm × 38 m
tamanho do rolo
4 in. × 125 ft
Descrição geral
O PARAFILM estica até 200% e se adere até mesmo ao redor de formatos e superfícies irregulares. O filme de vedação é isento de plastificantes e é composto principalmente por poliolefinas e ceras de parafina. O PARAFILM M é resistente por até 48 horas contra várias substâncias polares, p. ex., soluções salinas, ácidos inorgânicos e soluções alcalinas.
Proteja a integridade das aplicações de pesquisa com uma barreira firme contra umidade, que possui uma vedação forte e não solta da vidraria, mesmo com a desgaseificação
Reduza o risco de adulteração de dados com uma cobertura que é inodora, incolor e semitransparente
Evita a umidade e a perda de volume devido à composição do material e vedação bem apertada
Material flexível e autovedante que permite adesão ao redor de formatos e superfícies irregulares
Estica mais que 200% do comprimento original
Resistente por até 48 horas contra muitas substâncias polares, como soluções salinas, ácidos inorgânicos e soluções alcalinas
Permeabilidade
Oxigênio: (ASTM 1927-98) 150 cc/m² d a 23 °C e 50% UR
Dióxido de carbono: (Método IV modulado) 1200 cc/m² d a 23 °C e 0% UR
Vapor de água: (ASTM F1249-01)
Plano: 1 g/m² d a 38 °C e 90% UR
Rugoso: 1 g/m² d a 38 °C e 90% UR
Efeitos de reagentes comuns
Permanganato de potássio
5%: Nenhum efeito aparente, exceto coloração marrom-escura permanente em 18 horas
0,1%: Igual a 5%, exceto cor levemente mais clara
Solução de iodo (0,1 N)
Nenhum efeito, exceto coloração marrom em 18 horas
Álcool etílico (95%)
Nenhum efeito aparente, exceto um pouco de branqueamento superficial em 24 horas
Nenhum efeito aparente em 24 horas:
Ácido clorídrico conc. (12 N) dil. (5 N)
Ácido sulfúrico conc. (36 N) dil. (5 N)
Ácido nítrico conc. (16 N) dil. (5 N)
Hidróxido de sódio conc. (22%)
Hidróxido de amônio conc. (28% NH<sub>3</sub>)
Solução salina (NaCl) (20%)
Álcool isopropílico (99%)
Não recomendado para uso com solventes aromáticos e alifáticos não polares, clorados
O filme fica macio e pegajoso entre cerca de 130 °F a 150 °F (54 °C a 66 °C)
Informações legais
Parafilm is a registered trademark of Bemis Company, Inc.
Visite a Biblioteca de Documentos
Khondoker M G Dastogeer et al.
Archives of microbiology, 199(10), 1357-1370 (2017-07-25)
Some fungal endophytes confer novel phenotypes and enhance existing ones in plants, including tolerance to water deprivation stress. A range of fungal endophytes was isolated from wild Nicotiana plants growing in arid parts of northern Australia. These were screened for
Akiko Hirao et al.
PloS one, 4(9), e6909-e6909 (2009-09-10)
The peripheral circadian clock in mice is entrained not only by light-dark cycles but also by daily restricted feeding schedules. Behavioral and cell culture experiments suggest an increase in glucose level as a factor in such feeding-induced entrainment. For application