Z741031
Aldrich® Essentials membrane filtration apparatus
funnel capacity 500 mL, flask capacity 1000 mL, frit size 47 mm (90-150 μm)
Sinônimo(s):
Filtration apparatus, Membrane filtration apparatus
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Chemrus
capacidade do frasco
1000 mL
tamanho da frita
47 mm (90-150 μm)
capacidade do funil
500 mL
tamanho de poro
90-150 μm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Clear borosilicate glass membrane filtration apparatus for popular 47mm filter paper and nylon membranes for air, water and waste water analysis. Complete apparatus includes, Stainless steel pinch clamp, Filter flask, Funnel and Course porosity (90-150), membrane support piece with ground joint connection. Unit dis-assembles for easy cleaning. Membranes not included.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z741031-1EA | 4061837642616 |