Documentos Principais
Z178160
Scienceware® polypropylene Buchner funnel
capacity 875 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art H14604-0000
capacidade
875 mL
diâmetro da placa
110 mm
Descrição geral
Steam autoclavable at 250°F (121°C). Molded two-piece construction; snaps together for vacuum seal. Perforated filter plate which supports filter paper of your choice.
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4