WHA5230090
Whatman® filter paper, Grade 230, creped
circles, diam. 90 mm (3.5 in.), pkg of 50 ea
Sinônimo(s):
Whatman filter, Whatman paper, Z761907, paper filter
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
circles
creped white cellulose
embalagem
pkg of 50 ea
fabricante/nome comercial
Cytiva
Whatman 5230-090
Parâmetros
fast flow rate
fast flow rate
Diâmetro
90 mm (3.5 in.)
espessura
0.40 mm (0.02 in.)
tamanho de poro
25-30 μm
peso base
123 g/m2
capacidade
high loading
Categorias relacionadas
Descrição geral
Grade 230 is a strong, thick creped paper widely used in oil chemistry. Retains coarse particles, has a fast filtration speed and high loading capacity.
Note; These papers should not be used for kjeldahl nitrogen analysis.
Características e benefícios
- Retains coarse particles
- Highspeedand loading capacity
- Strong, thick filter with crêped surface
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WHA5230090 | 4061826077245 |