Key Documents
Z290637
Sigma-Aldrich
Vacuum filtration assembly flasks
collection flask, capacity 4000 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.24
Materiais
borosilicate glass
glass housing
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 1
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade do frasco
4000 mL
capacidade
4000 mL
capacidade do funil
4000 mL
conector
connector for 40/35 joint
Descrição geral
Flask does not have side arm.