Documentos
Z290742
Sigma-Aldrich
Vacuum filtration assembly replacement parts
#5 silicone stopper
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiais
silicone housing
Características
cap plug seal
embalagem
pkg of 5 ea
diâmetro do gargalo
27 mm
Compatibilidade
For 25 mm assemblies, 1-hole