Key Documents
SC50FL025
Millipore
Steriflip Funnel Attachment, non-sterile
50 mL process volume, for sterile centrifuge tube top filter unit
Sinônimo(s):
tube top sterile filter unit, tube top vacuum filter, tube top vacuum sterile filtering unit
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.22
Materiais
polypropylene
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Steriflip®
embalagem
pack of 25 ea
Parâmetros
45 °C max. temp.
técnica(s)
sterile filtration: suitable
capacidade do funil
50 mL
conector
double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube
inlet funnel
Condições de expedição
ambient
Aplicação
For Research use only.
Princípio
Vacuum
forma física
Color Code: Natural
Informações legais
Steriflip is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13