Key Documents
SE1M179M6
Millipore
Filtro superior de tubo a vácuo Millipore® Steriflip®
pore size 0.22 μm, PVDF membrane, funnel capacity 50 mL, pack of 25 ea
Sinônimo(s):
Unidade de filtração estéril para encaixe em tubos de centrífuga Steriflip®-GV
About This Item
Código UNSPSC:
41104914
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
Materiais
PVDF membrane
acrylic housing
polypropylene
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
linha de produto
Steriflip®
Características
holdup volume 0.6 mL
hydrophilic
embalagem
pack of 25 ea
Parâmetros
45 °C max. temp.
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Altura
138 mm
capacidade
50 mL
Diâmetro
6.4 cm
diâmetro do filtro
4 cm
área de filtração
7 cm2
capacidade do funil
50 mL
matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.22 μm pore size
conector
double lead thread inlet (with vacuum port)
double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Compatível com tubos de centrífuga de 50 mL, os filtros Steriflip® eliminam a etapa de transferência líquida integrando diretamente no tubo de amostra. Para filtrar, conecte a unidade ao tubo de centrífuga de 50 mL contendo sua amostra, vire e aplique vácuo. O filtrado é coletado no tubo de 50 ml conectado.
Essa unidade de filtro de membrana de fluoreto de polivinilideno (PVDF) Steriflip® com poro de 0,22 μm combina um tubo de centrífuga de 50 mL com uma tampa para processamento e armazenamento.
Aplicação
Apenas para fins de pesquisa
Os filtros Steriflip® são projetados para filtração a vácuo estéril de soluções aquosas, como meios de cultura de tecidos e fluidos biológicos.
  • Meios de cultura de tecidos +/- aditivos
  • Tampões
  • Soluções biológicas
Os filtros Steriflip® têm sido usados:
  • na preparação de conjugados anticorpo-fármaco (ADCs)
  • para esterilizar albumina de soro bovino (BSA), papaína, dispase e mistura de DNase e solução de glicose para cultura de tecidos
  • para filtrar o sobrenadante clarificado no ensaio de fusão do vírus da imunodeficiência humana (HIV-1)
Características e benefícios
  • Elimina despejos que podem ocorrer na transferência de amostras, através de um sistema fechado simples, assistido por vácuo
  • Pode isolar células de detritos celulares, usando qualquer um dos filtros de rede de náilon em diversos tamanhos de poro
  • Ideal para esterilização de lotes pequenos de meio de cultura
  • Acoplável a qualquer tubo de centrífuga padrão de 50 ml, eliminando materiais desnecessários, tempo e risco de derramamento
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Steriflip is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Visite a Biblioteca de Documentos
Jerzy A Woznicki et al.
Cell death & disease, 11(1), 68-68 (2020-01-29)
Proteins of the BCL-2 family are evolutionarily conserved modulators of apoptosis that function as sensors of cellular integrity. Over the past three decades multiple BCL-2 family members have been identified, many of which are now fully incorporated into regulatory networks