S2HVU05RE
Millipore® Sistema de filtração a vácuo estéril Stericup® Quick Release
pore size 0.45 μm, PVDF membrane, funnel capacity 500 mL, pack of 12 ea
Sinônimo(s):
SCHVU05RE, Sistema de filtração a vácuo estéril Stericup Quick Release-HV
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PVDF membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; irradiated
linha de produto
Stericup®
Características
hydrophilic
embalagem
pack of 12 ea
Parâmetros
45 °C max. temp.
descrição
2.4 mL (hold-up volume)
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Altura
263 mm
capacidade
500 mL
Diâmetro
12.5 cm
diâmetro do filtro
73 mm
área de filtração
40 cm2
capacidade do funil
500 mL
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.45 μm pore size
conector
inlet funnel
outlet flask (Receiver)
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Os dispositivos de filtração estéril a vácuo Stericup® e Steritop® usam membranas confiáveis de alto desempenho para a filtração estéril ideal de reagentes, tampões e meios laboratoriais. Esses dispositivos combinam taxas de vazão e rendimento superiores com baixa ligação não específica e design sem ponta e estável.
Essa unidade de filtração Stericup® com membrana de fluoreto de polivinilideno (PVDF) com tamanho de poro de 0,45 μm combina um frasco bottle-top de 500 ml com um frasco de recebimento de 500 ml e tampa para processamento e armazenamento.
Aplicação
- Meios de cultura de tecidos +/- aditivos
- Tampões
- Soluções biológicas
Características e benefícios
- O funil do filtro Quick Release se desconecta do frasco de recebimento com apenas um quarto de volta, reduzindo a probabilidade de derramamento e facilitando a manipulação na bancada ou dentro da capela.
- Identificação do produto em negrito no funil do filtro Steritop®, exibindo claramente as características da membrana, incluindo composição e tamanho de poro para uma seleção rápida do produto adequado para determinada aplicação.
- A tampa de vedação com um clique é flangeada e modificada para possibilitar uma aderência firme em condições secas ou úmidas, além de um indicador de parada táctil que confirma o fechamento seguro. Preocupe-se menos com a possibilidade de derramamento ou contaminação do conteúdo esterilizado. Preocupe-se menos com a possibilidade de derramamento ou contaminação do conteúdo esterilizado.
- A superfície fosca e ampla para escrita no frasco receptor e a cor mais clara da tampa facilitam a rotulagem clara para melhorar a legibilidade e reduzir manchas ilegíveis.
- A tampa com vedação com um clique fica na lateral para evitar o risco de contaminação.
- Os frascos de recebimento podem ser empilhados para economizar espaço de armazenamento.