S2HVU02RE
Millipore® Sistema de filtração a vácuo estéril Stericup® Quick Release
pore size 0.45 μm, PVDF membrane, funnel capacity 250 mL, pack of 12 ea
Sinônimo(s):
SCHVU02RE, Sistema de filtração a vácuo estéril Stericup Quick Release-HV
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PVDF membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; irradiated
linha de produto
Stericup®
Características
hydrophilic
embalagem
pack of 12 ea
Parâmetros
45 °C max. temp.
descrição
2.4 mL (hold-up volume)
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Altura
164 mm
capacidade
250 mL
Diâmetro
12.5 cm
diâmetro do filtro
73 mm
área de filtração
40 cm2
capacidade do funil
250 mL
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.45 μm pore size
conector
inlet funnel
outlet flask (Receiver)
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Os dispositivos de filtração a vácuo estéril Stericup® e Steritop® usam membranas confiáveis e de alto desempenho para ótima filtração estéril de reagentes de laboratório, tampões e meios. Esses dispositivos combinam taxas de fluxo e rendimento superiores com baixa ligação não específica e um design estável sem ponta.
Essa unidade de filtro de membrana de fluoreto de polivinilideno (PVDF) com tamanho de poro de 0,45 μm de Stericup® combina um frasco bottle-top de 250 ml com um frasco de recebimento de 250 ml e uma tampa para processamento e armazenamento.
Aplicação
- Meios de cultura de tecidos +/- aditivos
- Tampões
- Soluções biológicas
Características e benefícios
- O funil do filtro Quick Release se desconecta do frasco de recebimento com apenas um quarto de volta—reduzindo a probabilidade de derramamento e facilitando a manipulação na bancada ou dentro da capela.
- Identificação do produto em negrito no funil do filtro Steritop®, exibindo claramente as características da membrana, incluindo composição e tamanho de poro para uma seleção rápida do produto adequado para determinada aplicação.
- A tampa de vedação com um clique é flangeada e modificada para possibilitar uma aderência firme em condições secas ou úmidas, —além de um indicador de parada táctil que confirma o fechamento seguro. Preocupe-se menos com a possibilidade de derramamento ou contaminação do conteúdo esterilizado.
- A superfície fosca e ampla para escrita no frasco receptor e a cor mais clara da tampa facilitam a rotulagem clara para melhorar a legibilidade e reduzir manchas ilegíveis.
- A tampa de vedação fica apoiada na lateral para evitar risco de contaminação.
- Os frascos receptores são empilháveis para poupar espaço de armazenamento.