Key Documents
S2GVU01RE
Millipore
Millipore® Sistema de filtração a vácuo estéril Stericup® Quick Release
pore size 0.22 μm, PVDF membrane, funnel capacity 150 mL, pk of 12 ea
Sinônimo(s):
SCGVU01RE, Sistema de filtração a vácuo estéril Stericup Quick Release-GV
About This Item
Código UNSPSC:
41104914
NACRES:
NB.24
Materiais
PVDF membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Nível de qualidade
esterilidade
irradiated
linha de produto
Stericup®
Características
hydrophilic
embalagem
pk of 12 ea
Parâmetros
max. temp. at 45 °C
descrição
2.4 mL (hold-up volume)
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Altura
120 mm
capacidade
150 mL
Diâmetro
12.5 cm
diâmetro do filtro
73 mm
filter filtration area
40 cm2
capacidade do funil
150 mL
matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.22 μm pore size
conector
inlet funnel
outlet flask (Receiver)
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Trabalhe com facilidade e filtre com confiança usando os sistemas de filtração Stericup® e Steritop® .
Os dispositivos de filtração estéril a vácuo Stericup® e Steritop® usam membranas confiáveis de alto desempenho para a filtração estéril ideal de reagentes, tampões e meios laboratoriais. Esses dispositivos combinam taxas de vazão e rendimento superiores com baixa ligação não específica e design sem ponta e estável.
Essa unidade de filtração Stericup® com membrana de fluoreto de polivinilideno (PVDF) com tamanho de poro de 0,22 μm combina um frasco de 150 mL com um frasco receptor de 150 mL e tampa para processamento e armazenamento.
Aplicação
Os sistemas Stericup® e Steritop® são projetados para reduzir a formação de espuma e a desnaturação de proteínas ao mesmo tempo que maximizam o fluxo e podem ser usados para filtração a vácuo estéril de soluções aquosas, como meios de cultura de tecidos e fluidos biológicos.
  • Meios de cultura de tecidos +/- aditivos
  • Tampões
  • Soluções biológicas
Somente para fins de pesquisa
Características e benefícios
  • O funil do filtro Quick Release se desconecta do frasco receptor com apenas um quarto de volta reduzindo a probabilidade de derramamento e facilitando a manipulação na bancada ou dentro da capela.
  • Identificação do produto em negrito no funil do filtro Steritop®, exibindo claramente as características da membrana, incluindo composição e tamanho de poro para uma seleção rápida do produto adequado para determinada aplicação.
  • A tampa de vedação com um clique é flangeada e modificada para possibilitar uma aderência firme em condições secas ou úmidas, e uma parada táctil confirma o fechamento seguro. Preocupe-se menos com a possibilidade de derramamento ou contaminação do conteúdo esterilizado.
  • A superfície fosca e ampla para escrita no frasco receptor e a cor mais clara da tampa facilitam a rotulagem clara para melhorar a legibilidade e reduzir manchas ilegíveis.
  • A tampa de vedação fica apoiada na lateral para evitar risco de contaminação.
  • Os frascos receptores são empilháveis para poupar espaço de armazenamento.
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany