Documentos Principais
S2HVU11RE
Millipore
Millipore® Sistema de filtração a vácuo estéril Stericup® Quick Release
pore size 0.45 μm, PVDF membrane, funnel capacity 1000 mL, pack of 12 ea
Sinônimo(s):
SCHVU11RE, Sistema de filtração a vácuo estéril Stericup Quick Release-HV
About This Item
Código UNSPSC:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
Materiais
PVDF membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; irradiated
linha de produto
Stericup®
Características
hydrophilic
embalagem
pack of 12 ea
Parâmetros
45 °C max. temp.
descrição
2.4 mL (hold-up volume)
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Altura
319 mm
capacidade
1000 mL
Diâmetro
13.5 cm
diâmetro do filtro
73 mm
área de filtração
40 cm2
capacidade do funil
1000 mL
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.45 μm pore size
conector
inlet funnel
outlet flask (Receiver)
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Este item é uma substituição direta do SCHVU11RE
Trabalhe com facilidade e filtre com confiança usando os sistemas de filtração Stericup® e Steritop® .
Os dispositivos de filtração estéril a vácuo Stericup® e Steritop® usam membranas confiáveis de alto desempenho para a filtração estéril ideal de reagentes, tampões e meios laboratoriais. Esses dispositivos combinam taxas de vazão e rendimento superiores com baixa ligação não específica e design sem ponta e estável.
Essa unidade de filtração Stericup® com membrana de fluoreto de polivinilideno (PVDF) com tamanho de poro de 0,45 μm combina um frasco bottle-top de 1000 ml com um frasco de recebimento de 1000 ml e tampa para processamento e armazenamento.
Aplicação
Os sistemas Stericup® e Steritop® são projetados para reduzir a formação de espuma e a desnaturação de proteínas ao mesmo tempo que maximizam o fluxo e podem ser usados para filtração a vácuo estéril de soluções aquosas, como meios de cultura de tecidos e fluidos biológicos.
  • Meios de cultura de tecidos +/- aditivos
  • Tampões
  • Soluções biológicas
Somente para fins de pesquisa
Características e benefícios
  • O funil do filtro Quick Release se desconecta do frasco receptor com apenas um quarto de volta reduzindo a probabilidade de derramamento e facilitando a manipulação na bancada ou dentro da capela.
  • Identificação do produto em negrito no funil do filtro Steritop®, exibindo claramente as características da membrana, incluindo composição e tamanho de poro para uma seleção rápida do produto adequado para determinada aplicação.
  • A tampa de vedação com um clique é flangeada e modificada para possibilitar uma aderência firme em condições secas ou úmidas, e uma parada táctil confirma o fechamento seguro. Preocupe-se menos com a possibilidade de derramamento ou contaminação do conteúdo esterilizado.
  • A superfície fosca e ampla para escrita no frasco receptor e a cor mais clara da tampa facilitam a rotulagem clara para melhorar a legibilidade e reduzir manchas ilegíveis.
  • A tampa de vedação fica apoiada na lateral para evitar risco de contaminação.
  • Os frascos receptores são empilháveis para poupar espaço de armazenamento.
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany