S2VPT10RE
Millipore® Steritop® Vacuum Bottle Top Filter
pore size 0.1 μm, polyethersulfone membrane, funnel capacity 1000 mL, pack of 12 ea
Sinônimo(s):
SCVPT10RE, Steritop Quick Release-VP Sterile Vacuum Filtration System, bottle top sterile filter unit, bottle top vacuum filter, bottle top vacuum filtering unit
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polyethersulfone membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; irradiated
linha de produto
Steritop®
Características
hydrophilic
embalagem
pack of 12 ea
Parâmetros
max. temp. at 45 °C
descrição
2.4 mL (hold-up volume)
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Altura
169 mm
capacidade
1000 mL
Diâmetro
13.5 cm
diâmetro do filtro
73 mm
área de filtração
40 cm2
capacidade do funil
1000 mL
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.1 μm pore size
conector
inlet funnel
45 mm outlet thread(s)
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
This Steritop ® 1000 mL bottle-top with 0.1 μm pore size polyethersulfone (PES) membrane filter unit can be used on bottles with 45 mm openings, designed for vacuum applications.
Aplicação
- Tissue culture media +/- additives
- Buffers
- Biological solutions