Z291927
WISP™ 48-position autosampler vials
Polypropylene cap convenience pack, PTFE liner
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Produtos recomendados
Materiais
PTFE liner
Características
closure type polypropylene cap
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A
15 mm × 45 mm
volume
4 mL
Descrição geral
Constructed of borosilicate glass. Screw-thread vials use 11 mm septa and 13-425 threaded screw-caps.
Contains 4mL clear glass, screw-thread vials, 0.01in. thick white PTFE septa, and polypropylene cap.
Adequação
Autosampler compatibility:
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
Informações legais
WISP is a trademark of Waters
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z291927-1PAK | 4061832326603 |