Z188727
Wheaton sample vials
clear, volume 12 mL, cap size 15 - 425, diam. × H 19 mm × 66 mm
Sinônimo(s):
Wheaton Test Tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Produtos recomendados
Materiais
clear borosilicate glass vial
Características
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 200 ea
tamanho da tampa
15 - 425
diâmetro × A
19 mm × 66 mm
volume
12 mL
cor
clear
conector
thread for 15-425
Descrição geral
It is borosilicate glass vial, autoclavable, easy to sterilize, is used to contain substances to prevent contamination. Caps are to be ordered separtely for this product.
Vials are packaged in corrugated trays with partitions then shrink-wrapped to reduce particulate contamination.
Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Order caps separately.
Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Order caps separately.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)