Z256218
Wheaton sample vials with rubber lined caps
clear glass vial, volume 20 mL, thread for 24-400
Sinônimo(s):
Wheaton vials with rubber seals
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear glass vial
styrene-butadiene liner
Características
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 72 ea
D.E. × A
28 mm × 57 mm
volume
20 mL
conector
thread for 24-400
Descrição geral
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
Caps have white styrene-butadiene rubber liner and are packed in Lab-File® cases. Clear Wheaton-33, low extractable borosilicate glass or amber Wheaton-320 glass. Can be sterilized and stored at low temperatures.
Informações legais
Lab File is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)