Z256285
Wheaton sample vials with rubber lined caps
amber glass vial, volume 4 mL, thread for 13-425
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Produtos recomendados
Materiais
amber glass vial
styrene-butadiene liner
Características
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 144 ea
D.E. × A
15 mm × 45 mm
volume
4 mL
conector
thread for 13-425
Categorias relacionadas
Descrição geral
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
Caps have white styrene-butadiene rubber liner and are packed in Lab File® cases. Clear Wheaton-33, low extractable borosilicate glass or amber Wheaton-320 glass. Can be sterilized and stored at low temperatures.
Informações legais
Lab File is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z256285-1PAK | 4061837617843 |