Documentos Principais
W378917
Sigma-Aldrich
3-(Methylthio)hexyl acetate
≥97%, FG
Sinônimo(s):
lychee mercaptan acetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H18O2S
Número CAS:
Peso molecular:
190.30
Número FEMA:
3789
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
12.236
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensaio
≥97%
índice de refração
n/D 1.4640
p.e.
216 °C (lit.)
densidade
0.985 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green; vegetable; sulfurous
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(CCOC(C)=O)SC
InChI
1S/C9H18O2S/c1-4-5-9(12-3)6-7-11-8(2)10/h9H,4-7H2,1-3H3
chave InChI
VIQXICKUKPVFRK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)