W275409
2-Methylpentanoic acid
≥98%, FCC, FG
Sinônimo(s):
2-Methylvaleric acid, (±)-2-Methylvaleric acid, 2-Methylpentanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.411
n20/D 1.414 (lit.)
p.e.
196-197 °C (lit.)
196-197 °C
densidade
0.916-0.923 g/mL at 25 °C
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
cheese; sour
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(C)C(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5(2)6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
chave InChI
OVBFMEVBMNZIBR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Effects of medium chain triglycerides on hepatic fatty acid oxidation in clofibrate-fed newborn piglets.: This study investigates the effects of medium chain triglycerides, including 2-Methylpentanoic acid, on hepatic fatty acid oxidation in newborn piglets, providing insights into metabolic regulation and potential nutritional applications (Zhao et al., 2023).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
199.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W275409-1KG | |
W275409-1KG-K | 4061838180988 |
W275409-SAMPLE | |
W275409-100G | |
W275409-100G-K | 4061838180971 |
W275409-5KG | |
W275409-5KG-K | 4061838180995 |
W275409-SAMPLE-K | 4061838192080 |