PHR9061
2-Ethylpentanoic acid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
Valproic Acid impurity B (PhEur)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
família API
valproic acid
linha de produto
TraceCERT®
Formulário
liquid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(CC)C(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-5-6(4-2)7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,8,9)
chave InChI
BAZMYXGARXYAEQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHR9061-100MG | 4061842376452 |