Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
MMHEADMM1
Millipore
cabeçote de filtração MILLIFLEX OASIS®
for use with Milliflex Oasis® filtration units, designed for MMSYSTMM1 pump
Sinônimo(s):
Cabeçote de filtração Milliflex Oasis®, Acessório de filtração, Cabeçote da bomba de filtração Milliflex Oasis®, Cabeçote de filtração
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.79
Materiais
316L stainless steel (ASI)
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Milliflex Oasis®
aplicação(ões)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidade
for use with Milliflex Oasis® filtration units, designed for MMSYSTMM1 pump
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O sistema de filtração Milliflex Oasis® oferece uma solução para simplificar e garantir um processo de testes microbianos com níveis superiores de produtividade, confiabilidade dos resultados e conformidade regulatória. O cabeçote de filtração Milliflex Oasis® é feito de aço inoxidável 316L e pode ser autoclavado a 121°C por até 30 minutos ou a 134°C por até 15 minutos. O cabeçote de filtração Milliflex Oasis® foi projetado para se ajustar à bomba de vácuo Milliflex Oasis® MMSYSTMM1.
Aplicação
Filtração Milliflex Oasis® O cabeçote é usado para a filtração de amostras de líquido para teste de biocarga,monitoramento de água e análise microbiológica geral de vários fluidos filtráveis.
Outras notas
Na União Europeia, esse produto será considerado resíduo de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE) no fim de sua vida útil. Clique aqui para ver informações sobre como encaminhá-lo para reciclagem.
Informações legais
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany