Key Documents
MMSANKIT1
Millipore
kit de higienização da vazão do MILLIFLEX OASIS®
for use with Milliflex Oasis® pumps
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.79
embalagem
pack of 1 kit
fabricante/nome comercial
Milliflex Oasis®
aplicação(ões)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidade
for use with Milliflex Oasis® pumps
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
O cabeçote de higienização MILLIFLEX OASIS® permite higienizar toda a bomba de uma só vez. O cabeçote de higienização pode ser autoclavado a 121°C por até 30 min ou a 134°C por até 15 min. Esse cabeçote de higienização é um sistema de limpeza “walk-away” para limpar com eficiência o interior da bomba MILLIFLEX OASIS®.
Aplicação
A bomba de filtração MILLIFLEX OASIS® tem aplicação em testes de biocarga e monitoramento de água em cerveja, água engarrafada, cosméticos e análise de produtos farmacêuticos
Informações legais
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany