Documentos Principais
MMDRNTUBE
Millipore
Tubulação de drenagem MILLIFLEX OASIS®
for use with Milliflex Oasis® systems
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.51
Materiais
silicone
embalagem
pack of 1 unit
fabricante/nome comercial
Milliflex Oasis®
aplicação(ões)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidade
for use with Milliflex Oasis® systems
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O sistema de filtração MILLIFLEX OASIS® oferece uma solução para simplificar e garantir um processo de testes microbianos com níveis superiores de produtividade, confiabilidade dos resultados e conformidade regulatória. A bomba MILLIFLEX OASIS® é uma bomba a vácuo de nova geração para análise de água e biocarga em ambientes farmacêuticos. A tubulação de drenagem MILLIFLEX OASIS® é usada para descartar o resíduo líquido durante o uso da bomba.
Aplicação
A bomba de filtração MILLIFLEX OASIS® tem aplicação em testes de biocarga e monitoramento de água em cerveja, água engarrafada, cosméticos e análise de produtos farmacêuticos.
Informações legais
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany