Documentos Principais
MMSUPREMV
Millipore
Ferramenta de remoção do suporte de membrana MILLIFLEX OASIS®
for use with Milliflex Oasis® pumps
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.79
embalagem
pack of 1 unit
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Milliflex Oasis®
aplicação(ões)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidade
for use with Milliflex Oasis® pumps
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O sistema de filtração MILLIFLEX OASIS® oferece uma solução para simplificar e garantir um processo de testes microbianos com níveis superiores de produtividade, confiabilidade dos resultados e conformidade regulatória. Cada unidade de filtração MILLIFLEX OASIS® é composta de um suporte para membrana que é descartado após a filtração da amostra. A ferramenta de remoção do suporte da membrana MILLIFLEX OASIS® é um acessório que pode ser usado para facilitar a remoção do suporte da membrana.
Aplicação
O sistema MILLIFLEX OASIS® tem aplicação em testes de biocarga e monitoramento de água em cerveja, água engarrafada, cosméticos e análise de produtos farmacêuticos.
Informações legais
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany