75544
1-Dodecanol
analytical standard
Sinônimo(s):
Alcohol C12, Dodecyl alcohol, Lauryl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
7.4 (vs air)
pressão de vapor
0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98.0% (GC)
temperatura de autoignição
500 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
4 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.5% water
índice de refração
n20/D 1.442 (lit.)
pb
260-262 °C (lit.)
pf
22-26 °C (lit.)
densidade
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
chave InChI
LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Etlingera elatior
- flower using gas chromatography-mass spectroscopy (GC-MS).
- Essential oils from the aerial parts of Hypericum perforatum by gas chromatography (GC) and gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
- Essential oils from Polygonum minus by gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS) and GC-MS/olfactometry (GC-MS/O) with aroma extraction dilution analysis (AEDA).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
249.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
121 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?