442539
1-Decanol
analytical standard
Sinônimo(s):
n-Decyl alcohol, Alcohol C10
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.5 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 70 °C)
8.25 mmHg ( 100 °C)
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
temperatura de autoignição
550 °F
embalagem
ampule of 1000 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.437 (lit.)
p.e.
231 °C (lit.)
pf
5-7 °C (lit.)
solubilidade
H2O: slightly soluble 0.0211 g/L at 20 °C
densidade
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCO
InChI
1S/C10H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-10H2,1H3
chave InChI
MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
203.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
95 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?