W255408
1-Hexadecanol
≥99%
Sinônimo(s):
Cetyl alcohol, Palmityl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
FDA 21 CFR 172.515
densidade de vapor
8.34 (vs air)
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 43 °C)
Ensaio
≥99%
temperatura de autoignição
483 °F
Lim. expl.
8 %
pb
179-181 °C/10 mmHg (lit.)
pf
48-50 °C (lit.)
densidade
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
waxy
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
chave InChI
BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N