131210
1-Nonanol
98%
Sinônimo(s):
Alcohol C9, Nonyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
13 mmHg ( 104 °C)
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.433 (lit.)
p.e.
215 °C (lit.)
pf
−8-−6 °C (lit.)
densidade
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCO
InChI
1S/C9H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h10H,2-9H2,1H3
chave InChI
ZWRUINPWMLAQRD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- As a reference material in the determination of airborne fungal spore levels using GC-MS method.
- To prepare polysulfone capsules as ideal adsorbents used in the removal of phenol from an aqueous solution.
- As a solvent in the study of swelling properties of hummers graphene oxide membranes.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?