Documentos Principais
8.06866
Sigma-Aldrich
1-Nonanol
for synthesis
Sinônimo(s):
1-Nonanol, Nonyl alcohol
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)7CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
144.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
205-583-7
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
1.7 Pa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
237 °C
potência
3560 mg/kg LD50, oral (Rat)
2960 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
0.80-6.10 % (v/v)
Viscosidade cinemática
12.97 cSt(20 °C)
p.e.
212.1 °C/1018 hPa
pf
-7 °C
temperatura de transição
flash point 98.75 °C
densidade
0.83 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCCCCCCCC
InChI
1S/C9H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h10H,2-9H2,1H3
chave InChI
ZWRUINPWMLAQRD-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.827 - 0.828
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98 °C - closed cup