Key Documents
8.18793
Sigma-Aldrich
2-Nonanol
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Nonanol, Heptyl methyl carbinol
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)6CH(OH)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
144.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
211-065-1
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
pf
-35 °C
densidade
0.82 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C9H20O/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h9-10H,3-8H2,1-2H3
chave InChI
NGDNVOAEIVQRFH-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.821 - 0.823
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup