Documentos Principais
N30307
Sigma-Aldrich
2-Nonanol
99%
Sinônimo(s):
Heptyl methyl carbinol
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)6CH(OH)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
144.25
Beilstein:
1719466
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.431 (lit.)
p.e.
193-194 °C (lit.)
pf
−36-−35 °C (lit.)
densidade
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC(C)O
InChI
1S/C9H20O/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h9-10H,3-8H2,1-2H3
chave InChI
NGDNVOAEIVQRFH-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
2-Hexanol 99%
Sigma-Aldrich
128570
2-Hexanol
1-Decanol 98%
Sigma-Aldrich
150584
1-Decanol
1-Decanol ≥98%
Sigma-Aldrich
239763
1-Decanol
Fabien Démares et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 124, 137-144 (2014-06-10)
Glutamate-gated chloride channels (GluCl) belong to the cys-loop ligand-gated ion channel superfamily and their expression had been described in several invertebrate nervous systems. In the honeybee, a unique gene amel_glucl encodes two alternatively spliced subunits, Amel_GluCl A and Amel_GluCl B.