Documentos Principais
74310
Sigma-Aldrich
5-Nonanol
≥95.0% (GC)
Sinônimo(s):
Dibutyl carbinol
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2CH2CH2)2CHOH
Número CAS:
Peso molecular:
144.25
Beilstein:
1733552
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.429
p.e.
195 °C (lit.)
densidade
0.821 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(O)CCCC
InChI
1S/C9H20O/c1-3-5-7-9(10)8-6-4-2/h9-10H,3-8H2,1-2H3
chave InChI
FCBBRODPXVPZAH-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
170.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
77 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)