8.18773
4-Nonanol
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Nonanol, Pentyl propyl carbinol
Ensaio
≥96.5% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de transição
flash point 74 °C
densidade
0.82 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C9H20O/c1-3-5-6-8-9(10)7-4-2/h9-10H,3-8H2,1-2H3
chave InChI
IXUOEGRSQCCEHB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.821 - 0.823
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.821 - 0.823
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3