Documentos Principais
8.18784
Sigma-Aldrich
3-Nonanol
for synthesis
Sinônimo(s):
3-Nonanol, Ethyl hexyl carbinol
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)5CH(OH)CH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
144.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
210-850-6
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (GC)
p.e.
192-194 °C
temperatura de transição
flash point 96 °C
densidade
0.82 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CCCCCC)CC
InChI
1S/C9H20O/c1-3-5-6-7-8-9(10)4-2/h9-10H,3-8H2,1-2H3
chave InChI
GYSCXPVAKHVAAY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-Nonanol for synthesis. CAS No. 624-51-1, EC Number 210-850-6.
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.823 - 0.826
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup