Documentos Principais
59229
Sigma-Aldrich
Isophytol
≥97.0%
Sinônimo(s):
3,7,11,15-Tetramethyl-1-hexadecen-3-ol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H40O
Número CAS:
Peso molecular:
296.53
Beilstein:
1783243
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.457 (lit.)
n20/D 1.457
p.e.
309 °C (lit.)
densidade
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C20H40O/c1-7-20(6,21)16-10-15-19(5)14-9-13-18(4)12-8-11-17(2)3/h7,17-19,21H,1,8-16H2,2-6H3
chave InChI
KEVYVLWNCKMXJX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
343.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
173 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Nerolidol 98%, Mixture of cis and trans
Sigma-Aldrich
H59605
Nerolidol
Geraniol 98%
Sigma-Aldrich
163333
Geraniol