139912
Phytol
95%, mixture of isomers
Sinônimo(s):
3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecen-1-ol
Ensaio
95%
forma
(Liquid or Viscous Liquid)
índice de refração
n20/D 1.463 (lit.)
pb
202-204 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCC\C(C)=C\CO
InChI
1S/C20H40O/c1-17(2)9-6-10-18(3)11-7-12-19(4)13-8-14-20(5)15-16-21/h15,17-19,21H,6-14,16H2,1-5H3/b20-15+
chave InChI
BOTWFXYSPFMFNR-HMMYKYKNSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
368.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
187 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?